Learn More
Haldenwanger™ Alumina Ceramic Squat Form Crucible
Codice prodotto. 12368835
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12368835
Marca: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*B/4
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Order Info
CapacityMetric
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 30mm
Materiale Alumina Ceramic
Temperatura max (sistema metrico) 1750°C
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 66mm
Altezza (sistema metrico) 56mm
Product Type Crogiolo