Learn More
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate, 99.5%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum potassium sulfate dodecahydrate |
| Punto di fusione | 92.0°C |
| Nota nome | p.a. |
| Colore | White |
| pH | 3 to 3.5 (10% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% min. (Complexometry) |
| Formula lineare | AlK(SO4)2·12H2O |
| Indice di Merck | 15, 354 |
| Vedi altri risultati |