Learn More
Aluminum potassium sulfate, pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 200.0°C |
Materiale o nome chimico | Aluminum potassium sulfate |
Punto di fusione | 92.0°C |
Quantità | 1 kg |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 50g/L (20°C). |
Peso formulazione | 258.21 |
Percent Purity | ≥90% (Complexometry) |
Grado | Pure |
Perdita all'essiccatura | 1% max. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Aluminium potassium sulfate, anhydrous, pure