Learn More
Aluminum, AAS standard solution, Specpure™ Al 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11387758
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11145-27-0
Formula molecolare AlSi
Molecular Weight (g/mol) 55.067
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9793685
IUPAC Name aluminum;silicon
SMILES [Al].[Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Quantità 100 mL
Densità 1g/cm3 at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum, AAS standard solution, Specpure, Al 1000µg/ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrochloric acid