Learn More
Aluminum acrylate, Thermo Scientific Chemicals
48.50€ - 636.00€
Identificatori chimici
CAS | 15743-20-1 |
---|---|
Formula molecolare | C9H12AlO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 243.171 |
Numero MDL | MFCD00078421 |
InChI Key | UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | aluminum acrylate |
PubChem CID | 131874419 |
IUPAC Name | aluminum;prop-2-enoic acid |
SMILES | C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11335017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042003.06 |
5 g |
48.50€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11315017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042003.14 |
25 g |
184.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11325017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042003.22 |
100 g |
636.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Aluminum acrylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
15743-20-1 | |
243.171 | |
UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N | |
131874419 | |
C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al] |
C9H12AlO6 | |
MFCD00078421 | |
aluminum acrylate | |
aluminum;prop-2-enoic acid |
Specifica
Aluminum acrylate | |
C9H12AlO6 | |
Air and moisture sensitive | |
soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride. Miscible with alcohol,ether,ethanol,ethyl ether,chloroform. | |
C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al] | |
243.171 | |
243.17 |
15743-20-1 | |
MFCD00078421 | |
aluminum acrylate | |
UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum;prop-2-enoic acid | |
131874419 | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 239-836-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Aluminum acrylate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
RUO – Research Use Only