Learn More
Buerkle™ Bottiglie in alluminio con tappo a vite antimanomissione in polipropilene con sigillo interno in alluminio
2.28 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
38 mL
60 ml
120 ml
300 mL
600 ml
1200 ml
3000 mL
5600 mL
Descrizione
An aluminum bottle particularly suited for storing, transport or sending substances and reference samples which have to be stored completely unaltered. Can be completely emptied without residues, odour-neutral, impervious to light, rustproof.
- Pure aluminum (material AL 99.5)
- With tamper-evident screw cap made of PP with aluminum inner seal
- With UN approval
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per la conservazione, il trasporto e l'invio di sostanze e campioni di riferimento che devono essere conservati senza alcuna alterazione |
Materiale | Alluminio |
Certificazione/Conformità | UN 1B1/x/250 |
Closure Included | Sì |
Forma | Rotondo |
Altezza (sistema metrico) | 8.8 cm |
Materiale chiusura | Polipropilene con guaina interna in alluminio |
Tipo di chiusura | Sì |