Learn More
Buerkle™ Aluminum Bottles with Tamper-evident Screw Cap and Inner Seal
Codice prodotto. 10609762 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
38 mL
60 ml
120 ml
300 mL
600 ml
1200 ml
3000 mL
5600 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10609762
Marca: Buerkle™ 03270038
Edge
Svuotamento completo senza residui. Le bottiglie in alluminio con tappo a vite antimanomissione e sigillo interno Buerkle™ sono inodore, resistenti alla luce e antiruggine. Adatti in particolare per conservare, trasportare o spedire sostanze e campioni di riferimento che devono essere conservati senza subire alterazioni.
An aluminium bottle particularly suited for storing, transport or sending substances and reference samples which have to be stored completely unaltered. Can be completely emptied without residues, odour-neutral, impervious to light, rustproof.
  • Pure aluminium (material AL 99.5)
  • With tamper-evident screw cap made of PP with aluminium inner seal
  • With UN approval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 38 mL
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per la conservazione, il trasporto e l'invio di sostanze e campioni di riferimento che devono essere conservati senza alcuna alterazione
Materiale Alluminio
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 7 cm
Materiale chiusura Polipropilene con guaina interna in alluminio
Tipo di chiusura Sì