Learn More
Sperian™ Contenitori di alluminio
Protects against a multitude of risks encountered in many environments. Sperian™ Honeywell™ Aluminum RD40 Filters are positioned low to prevent obstruction in the field of vision.
54.00€ - 92.00€
Specifica
Tipo cartuccia Cestello
Tipo di collegamento RD40
Quantità 1 ciascuno
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
11857050
Vedere i documenti
Sperian™
1783040
Model A2B2P3RD
70.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11897040
Vedere i documenti
Sperian™
1784000
Model ABEK2P3RD
87.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11851781
Vedere i documenti
Sperian™
1784140
Model HgP3
92.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11856950
Vedere i documenti
Sperian™
1785014
Model AXB2P3
71.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12653123
Vedere i documenti
Sperian™
1781000
Model A2B2E2K2RD
54.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Body made of aluminum provides optimum resistance to hazards
  • Low breathing resistance
  • Available in models to protect against airborne particulates, biohazards, chemicals, contamination and gas, vapors and smoke
Specifica
Specifica
Cestello
RD40
1 ciascuno