Learn More
Ebro Electronic™ TFN 520 / 530 Robusta serie di termometri a termocoppia
Termometri ad alta precisione per un'intera gamma di applicazioni di misura e controllo in laboratorio e nell'industria.
Marca: Ebro Electronic™ 1341-3854
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
temp. Intervallo: da -200 a 1200 gradi C (K), da -100 a 800 gradi C (J), da -50 a 300 gradi C (T), da -100 a 600 gradi C,Order Info
dimMaterial
Specifica
Carry Case | |
Alluminio | |
AG 130 |