Learn More
Haldenwanger™ Crogiolo basso di forma conica con ceramica alluminio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
40 ml
60 ml
80 ml
Unit Size:
Pezzo
Description
- Conical squat form crucibles
- Aluminum ceramic composition
- Available in a variety of sizes
- Aluminum ceramic composition
Specifications
Specifications
| Materiale | Ceramica di alluminio |
| Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
| Product Type | Crogiolo |
| Forma | Conico |