Learn More
Haldenwanger™ Crogiolo basso di forma conica con ceramica alluminio
Codice prodotto. 10757591
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
40 ml
60 ml
80 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10757591
Marca: Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*B/00
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these crucibles for general laboratory applications. Haldenwanger™ Aluminum Ceramic Conical Squat Form Crucibles are resistant to a variety of acids and alkalis.
  • Conical squat form crucibles
  • Aluminum ceramic composition
  • Available in a variety of sizes
  • Aluminum ceramic composition
Specifica
Materiale Ceramica di alluminio
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Product Type Crogiolo
Forma Conico