Learn More
Haldenwanger™ Aluminum Ceramic Conical Tall Form Crucibles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
20 mL
30 mL
45 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Aluminum Ceramic |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Product Type | Crogiolo |
| Forma | Conical |