Learn More
Haldenwanger™ Aluminum Ceramic Cylindrical Flat Bottom Crucibles
28.85€ - 141.00€
Specifica
Materiale | Aluminum Ceramic |
---|---|
Product Type Specs | Crucible |
Forma | Cylinder |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10540252
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/1 |
5 mL |
28.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10252311
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/3 |
30 mL |
62.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10453731
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/4 |
60 mL |
83.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10048660
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/5 |
110 mL |
141.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifications
Aluminum Ceramic | |
Crucible | |
Cylinder |