Learn More
Bochem™ Sessole per prodotti chimici in alluminio
In alluminio
2.95€ - 49.80€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Product Type | Paletta chimica |
Materiale | Alluminio |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10524651
|
Bochem™
8819 |
210 mm |
6.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10718291
|
Bochem™
8825 |
430 mm |
49.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10769461
|
Bochem™
8818 |
185 mm |
5.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10050891
|
Bochem™
8816 |
135 mm |
2.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Sessola per prodotti chimici
- In alluminio
- Disponibile in varie misure
Specifica
1 ciascuno | |
Paletta chimica | |
Alluminio |