Learn More
Heidolph Instruments Pinza in alluminio con resina epossidica
Aluminum Clamp with Epoxy Resin for stand S2, stand S2 XXL, and telescope stand with 12 mm to 32 mm diameter for use in most research, scientific, and other laboratories.
Marca:  Heidolph Instruments 570-22000-00
Codice prodotto. 10039380
  • 139.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Clamp for stand S2, stand S2 XXL and telescope stand, 12 mm to 32 mm diameter
  • For use in attaching stirrers to stand
  • Takes rods from 13 mm to 25 mm diameter
  • Aluminum clamps with epoxy resin
Specifica
Specifica
Autoclavable
Clip standard
0.5 to 1.3 in.
Black
Non-sterile
1 ciascuno
Aluminum
Da 13 a 32 mm
Not Spring Loaded
Epoxy Resin