Learn More
VACUUBRAND™ Anelli di bloccaggio in alluminio
A rapid connection that can be mounted without any tools for soft seals and indium seals.
Marca: VACUUBRAND™ 20660001
18.54 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24095" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Provided with wing nut
- Available in two different sizes
Specifica
20/25 mm | |
Aluminum | |
DN 20/25 mm |
For Small KF Flange | |
1 Each | |
Clamping Ring |
Titolo del prodotto
VACUUBRAND™ Anelli di bloccaggio in alluminio > Size: DN 20/25mm