Learn More
KGW Isotherm™ Matraccio Dewar in alluminio
For the cooling of small samples. KGW Isotherm™ Dish-Shaped Dewar Flasks are suitable as a hot or cold bath.
Marca:  KGW Isotherm™ 1198
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10458551
  • 1197.88€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Easy handling
  • Suitable on magnetic stirrer
  • Full silvered
  • Made of borosilicate glass 3.3
  • Aluminum/Polyurethane lid (not included)
Specifica
Specifica
250 mm
195mm
Borosilicate Glass
280mm
5300 mL
Laboratory technique, Medicinal technique
195mm
Silver
Aluminum