Learn More
KGW Isotherm™ Matraccio Dewar in alluminio
For the cooling of small samples. KGW Isotherm™ Dish-Shaped Dewar Flasks are suitable as a hot or cold bath.
Marca:  KGW Isotherm™ 1195
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.77000kg
Codice prodotto. 10790972
  • 324.77€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Easy handling
  • Suitable on magnetic stirrer
  • Full silvered
  • Made of borosilicate glass 3.3
  • Polyethylene lid (not included)
Specifica
Specifica
Lid not included
125 mm
Argento
170 mm
800 ml
Tecnica da laboratorio, tecnica medica
Vetro borosilicato
80 mm
Alluminio