Learn More
Eppendorf™ Rotori ad angolo fisso in alluminio
Rotori adatti a diverse applicazioni. I rotori ad angolo fisso in alluminio Eppendorf™ sono ideali per laboratori molecolari e biologici.
Marca:  Eppendorf™ 5424706002
572.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10422662
  • 605.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Scelta tra quattro diversi rotori
  • Il rotore standard consente di posizionare provette da 1.5ml/2.0ml
  • Possibilità di centrifugare strip e kit per PCR*/colonne di microcentrifugazione nel rotore corrispondente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Alluminio
18 x 1.5/2.0 ml
14680 gir/min
Rotore ad angolo fisso
17347 x g
Coperchio in polipropilene