Learn More
Eppendorf™ Rotori ad angolo fisso in alluminio
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
18 x 1.5/2.0 ml
24 x 1.5/2 ml
4 x 0.2 ml
Include:
Coperchio in polipropilene
Coperchio rotore aerosol
Velocità max:
14680 gir/min
14680 gir/min
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Scelta tra quattro diversi rotori
- Il rotore standard consente di posizionare provette da 1.5ml/2.0ml
- Possibilità di centrifugare strip e kit per PCR*/colonne di microcentrifugazione nel rotore corrispondente
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio |
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 4 x 0.2 ml |
| RCF max | 17829 x g |
| Velocità max | 14680 gir/min |
| Include | Coperchio rotore aerosol |