Learn More
Eppendorf™ Rotori ad angolo fisso in alluminio
Codice prodotto. p-8005611 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità:
18 x 1.5/2.0 ml
24 x 1.5/2 ml
4 x 0.2 ml
Include:
Coperchio in polipropilene
Coperchio rotore aerosol
Velocità max:
14680 gir/min
14680 gir/min
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10422662
Marca: Eppendorf™ 5424706002
Rotori adatti a diverse applicazioni. I rotori ad angolo fisso in alluminio Eppendorf™ sono ideali per laboratori molecolari e biologici.
  • Scelta tra quattro diversi rotori
  • Il rotore standard consente di posizionare provette da 1.5ml/2.0ml
  • Possibilità di centrifugare strip e kit per PCR*/colonne di microcentrifugazione nel rotore corrispondente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Alluminio
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 18 x 1.5/2.0 ml
RCF max 17347 x g
Velocità max 14680 gir/min
Include Coperchio in polipropilene