Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - First aid
Sign compliant to ISO 7010.
9.30€ - 11.60€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.016 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15684297
|
Brady™
814610 |
100 mm | 100 mm |
9.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15694297
|
Brady™
814611 |
200 mm | 200 mm |
11.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.016 mm | |
Square | |
White on Green |
Aluminum | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 140°C | |
Global |