Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - No open flame; Fire, open ignition source and smoking prohibited
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 822153
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Aluminum | |
100 mm | |
1.016 mm | |
Round | |
Black on White |
PIC P003-Dia 100-AL-CRD/1 | |
1 Ea. | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 140°C | |
Global |