Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Hot surface
Sign compliant to ISO 7010.
6.15€ - 12.05€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.016 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15694737
|
Brady™
828842 |
100 mm | 87 mm |
6.15€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15604747
|
Brady™
828843 |
200 mm | 173 mm |
12.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.016 mm | |
Triangular | |
Black on Yellow |
Aluminum | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 140°C | |
Global |