Learn More
Welch™ Sistema di centratura interno KF in alluminio con O-ring Buna
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
16 mm
25 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Outside | 16 mm |
| Da utilizzare con | Separatore 16 DN |
| Materiale | Alluminio |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | Centratura interna KF |