Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminum Oxide 90 Acidic
65.30€ - 275.00€
Specifica
Dimensione particelle | 50 to 200 μm |
---|---|
Grado | Activity |
pH | 4 ± 0.3 |
Area della superficie (sistema metrico) | ∼130 m2/g |
Tipo | Aluminum Oxide 90 Acidic |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10105001
|
Macherey-Nagel™
815030.1 |
1 kg |
65.30€
1kg |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10023081
|
Macherey-Nagel™
815030.5 |
5 kg |
275.00€
5kg |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
50 to 200 μm | |
4 ± 0.3 | |
Aluminum Oxide 90 Acidic |
Activity | |
∼130 m2/g |