Learn More
Haldenwanger™ Navicelle per combustione in ossido di alluminio
Use these boats for a variety laboratory applications. Haldenwanger™ Aluminum Oxide Combustion Boats are ideal for chemical calcining, metal casting and sample preparation.
41.05€ - 169.00€
Specifica
Tipo | Navicella per combustione |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso continuo da 1700 a 1750 °C. |
Materiale | Ossido di alluminio |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12337018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.115X16X9 |
115 mm |
87.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12347018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.120X30X15 |
120 mm |
130.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12357018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.160X40X21 |
160 mm |
169.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12367018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.200X15X15 |
200 mm |
164.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12397008
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.45X11X7 |
45 mm |
41.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12317018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.75X11X7 |
75 mm |
57.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12327018
|
Haldenwanger™
L ALS.SCH.87X17X9 |
87 mm |
68.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Aluminum oxide boats
- Great hardness and strength
- Resistant to heat and caustic chemicals
- Suitable for continuous use up to 1,750°C
Specifica
Navicella per combustione | |
Per l'uso continuo da 1700 a 1750 °C. | |
Ossido di alluminio | |
1 ciascuno |