Learn More
Nickel Electro™ Aluminum Retort Rod
Nickel Electro™ Aluminum Retort Rod can be used for carrying out distillation experiments and as support in filtering.
Marca: Nickel Electro™ 8614
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Aluminum retort rod
- M10 x 1.55mm thread
Aluminum, Retort Rod
Specifica
Aluminum | |
500 mm | |
Retort Rod | |
Retort Bases |
500 mm | |
12 mm | |
Natural | |
1 Ea. |