Learn More
Cole-Parmer™ Aluminum Scoop
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 mL
1100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1100 mL |
| Product Type | Scoop |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Materiale | Aluminum |
| Tipo di maniglia | Ribbed |