Learn More
Brady™ Aluminum Sign: Evacuation assembly point - ISO 7010
Improve workplace safety with proper signage and markings. This Brady™ aluminum sign is a durable, clear and effective tool to raise awareness to workplace hazards.
Marca:  Brady™ 138854
31.64 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15694197
  • 34.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High performance material for maximum durability
  • Clearly visible and easy to understand
Specifica
Specifica
ISO 7010
Aluminum
1.016 mm
-40°C to 140°C
Square
White on Green
E/E007/NT-ALU-600x600/1-B
600 mm
600 mm
600 mm
Global