Learn More
Cole-Parmer™ Aluminum Turbine Flowmeter
Marca:  Cole-Parmer™ 05610-06
Codice prodotto. 11767328
  • 954.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Turbine Flowmeter
Aluminum
1 in. NPT (F)
Low-cost solution to light-duty process applications
Two 3 V Lithium Batteries
110 mm
600 g
±1.5% (Reading)
300 psig
3 to 50 GPM
64 mm
±0.2%
60°C