Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles without Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16124507
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage
  • Features narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
  • Amber color absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
  • Ensure integrity for long term storage and protection for UV-sensitive contents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 480 mL
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Amber
Diametro collo esterno (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 16 mm
Materiale Glass (Type 3)
Quantità 60
Finitura collo 28-400
Closure Included No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 168 mm
Product Type Boston Round Bottle
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 74 mm