Learn More
Fisherbrand™ Amber Boston Round Glass Bottles without Caps
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacità (sistema metrico):
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
Colore | Amber |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 18 mm |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 10 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Quantità | 288 |
Finitura collo | 20-400 |
Closure Included | No |
Bocca | Narrow |