Learn More
Wheaton™ Fiale per diagnostica ambrate
Provides excellent clarity and dimensional consistency from vial to vial due to tubular design. Wheaton™ Type 1 Diagnostic Amber Glass Vials are manufactured using Type 1 neutral glass that conforms to USP Type 1 requirements for light transmission to protect light-sensitive products.
105.00€ - 148.61€
Specifica
Colore | Ambra |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per applicazioni di liofilizzazione, tutte le applicazioni diagnostiche e farmaceutiche |
Stile collo | Filettatura della vite |
Stile | Tubolare |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
14873582
|
Wheaton™
102050 |
10 mL |
120.00€
pezzi 154 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
14893582
|
Wheaton™
102090 |
25 mL |
105.00€
pezzi 99 |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
14853582
|
Wheaton™
102010 |
3 mL |
128.00€
pezzi 320 |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
14863582
|
Wheaton™
102030 |
5 mL |
148.61€
pezzi 320 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
14883582
|
Wheaton™
102070 |
20 mL |
123.00€
pezzi 130 |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Two cap configurations available - PP cap and freeze dry stopper or urea EPE lined cap
- Freeze dry stoppers demonstrate very low moisture absorption
- Specially designed bottom radius adds strength for freeze drying applications
Specifica
Ambra | |
Adatto per applicazioni di liofilizzazione, tutte le applicazioni diagnostiche e farmaceutiche | |
Tubolare | |
Sì |
Vetro borosilicato | |
Filettatura della vite | |
Vite | |
Diagnostic Vial |