Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles
157.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descrizione
- Narrow mouth
- Pre-cleaned for visible particulates using deionised water
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Specifica
Capacità | 2.02 oz., 60mL |
Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 2.02 oz. |
Procedura di pulizia | USP purified Water |
Colore | Amber |
Materiale | Glass |
Quantità | 24/PK. |
Colore chiusura | White |
Materiale rivestimento interno | PTFE |
Closure Included | Yes |