Learn More
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
Procedura di pulizia | USP purified Water |
Colore | Amber |
Materiale | Glass |
Quantità | 12/PK. |
Colore chiusura | Bianco |
Materiale rivestimento interno | PTFE |
Closure Included | Sì |
Bocca | Larga |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Custom Cleaned Amber Boston Round Bottles >