Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia con collo a vite in vetro sodico-calcico ambrato con collo sagomato
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Altezza (sistema metrico):
94 mm
104,8 mm
122.8 mm
142.9 mm
176.8 mm
215.6 mm
Descrizione
- White polypropylene tamper-evident closure and polycone liner
- Amber soda lime glass Type 3
- ISO certified
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
Colore | Ambra |
Diametro (sistema metrico) interno | 46.1 mm |
Materiale | In vetro soda-calcico |
ID collo (sistema metrico) | 28 mm |
N. per confezione | Confezione da 20 |
Quantità | Confezione da 20 |
Materiale della vite | Polipropilene |
Colore chiusura | Bianco |
Materiale rivestimento interno | Polycone |