Learn More
Fisherbrand™ Contenitori in vetro a imboccatura larga, color ambra, con tappi in polipropilene bianco
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
Quantità:
12
24
36
60
84
180
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 60
pezzi 84
Descrizione
- L'imboccatura larga li rende ideali come flaconi generici per materiali solidi
- Il colore ambrato protegge dalle radiazioni ultraviolette e ne consente l'uso con solidi fotosensibili
- Questi contenitori ambrati sono i classici flaconi per vitamine e vengono spesso impiegati nelle confezioni farmaceutiche
- Agevole trasferimento del contenuto
- Buona resistenza agli urti e adattabilità
- I tappi possono essere nuovamente fusi dopo la realizzazione
- Il rivestimento interno è realizzato in vinile applicato a carta rivestita in polietilene ad alta densità e laminato sul cartone
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 950 mL |
| Colore | Amber |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 40 mm |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 181 mm |
| Materiale | Glass (Type 3) |
| Quantità | 36 |
| Colore chiusura | Bianco |
| Finitura collo | 53-400 |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |