Learn More
Amberlite™ IR120, H form, ion-exchange resin, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10098951
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Amberlite IR120, H form, ion-exchange resin, ACROS Organics, Quantity: 1kg, Packaging: Plastic bottle, CAS: 78922-04-0, Amber to Brown-Yellow, Molecular Formula: C13H10ClNO4S, Molecular Weight: 311.736
Ion exchange resin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78922-04-0
Formula molecolare C13H10ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 311.736
Numero MDL MFCD00132707
InChI Key APBOVLPLJFJSRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-chlorophenylsulfonamido benzoic acid, 3-3-chloro-benzenesulfonylamino-benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino benzoic acid, benzoicacid, 3-3-chlorophenyl sulfonyl amino, 3-3-chlorobenzenesulfonamido benzoic acid, amberlite ir-120, 3-3-chlorophenyl sulfonylamino benzoic acid, 3-3-chlorophenyl sulfonamido benzoic acid
PubChem CID 8190984
IUPAC Name 3-[(3-chlorophenyl)sulfonylamino]benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite™ IR120
Forma fisica Beads
Dimensione particelle Particle size analysis: uniformity coefficient <1.8, harmonic mean size: 0.620 to 0.830mm,% <0.300mm: <2.0%,%>1.180mm: <3.0%
Imballaggio Plastic bottle
Capacità totale volume (H+):> 1.8 eq/L
Capacità di ritenzione dell'acqua (H+): 53.0 to 58.0%
Colore Amber to Brown/Yellow
Quantità 250 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amberlite]TS IR120 H resin