Learn More
Amberlite™ IRA-402, Anion Exchange Resin, for Ion Chromatography, gel type (Chloride form, strongly basic), Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Solid |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Numero MDL | 145564 |
| Quantità | 500 g |