Learn More
Amberlite™ IRN-150, ion exchange resin
Codice prodotto. p-4408667
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
500g
Codice prodotto. 11375327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040992.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Styrene-DVB; Mix of strongly acidic and basic gel type resin | Styrene-DVB
Amberlite IRN-150 is used in water treatment and purification in primary side chemical volume control systems (CVS) in PWR nuclear power generating facilities. It is also used in reactor water clean-up and radio active waste systems. It is recommended in any non-regenerable mixed bed application and can also be used for a variety of electroplating industry waste regeneration applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite IRN-150
Forma fisica Beads
Odore Odorless
Formula molecolare Styrene-DVB
Numero MDL MFCD00145822
Colore Amber
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water,acids and bases.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amberlite IRN-150, ion exchange resin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Amberlite IRN-150, ion exchange resin