Learn More
Amberlite™ XAD-1180, polymeric adsorbent
Codice prodotto. p-2885561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10003400
Marca: Thermo Scientific Acros 299151000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9003-69-4 | C10H10
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-69-4
Formula molecolare C10H10
Molecular Weight (g/mol) 0.00
Numero MDL MFCD00132704
InChI Key MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
SMILES *
Specifica
Materiale o nome chimico Amberlite™ XAD 1180
Forma fisica Beads
Dimensione particelle Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.80, harmonic mean size: 0.350 to 0.600mm, <0.250mm: <5.0%,>0.850mm: <10.0%
Imballaggio Plastic Bottle
Capacità di ritenzione dell'acqua moisture holding capacity: 61.0 to 67.0%
Colore White to Yellow
Indice di Merck 14, 382
Quantità 100 g
IUPAC Name 1,2-diethenylbenzene