Learn More
Cytiva Nucleotidi fluorescenti Amersham™ CyDye™
Codice prodotto. 10095074 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cy3-CTP
Cy3-UTP
Cy3-dCTP
Cy3-dCTP, Cy5-dCTP
Cy3-dUTP
Cy3-dUTP, Cy5-dUTP
Cy3.5-dCTP
Cy5-CTP
Cy5-UTP
Cy5-dCTP
Cy5-dUTP
Cy5.5-dCTP
Quantità:
100 nm
100 nmol
25 nmol
250 nmol
5 x 25 nmol
Colore:
Arancione
Far-Red
Near IR
Orange
Orange, Far-Red
Scarlet
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 10095074
Marca: Cytiva PA55321
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Label DNA and RNA probes. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluorescent Nucleotides are optimized for multicolor analysis in microarrays, FISH, chromosome identification, whole chromosome painting, karyotyping, and gene mapping.
For labeling DNA and RNA probes especially for multicolor analysis in microarrays, FISH, chromosome identification, whole chromosome painting, karyotyping, and gene mapping. CyDye labeled nucleotides are available in a range of bright, intense colors with narrow emission bands—ideal for multiplexing within a single sample.
  • Low nonspecific binding
  • High photostability
  • High water solubility
  • pH insensitive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 7
Product Type Cy3-dCTP, Cy5-dCTP
Content And Storage -15°C to -30°C
Quantità 5 x 25 nmol
Colore Orange, Far-Red
Da utilizzare con (applicazione) Genomic and Protein research, labeling DNA and RNA probes, especially for multicolor analysis in microarrays, FISH, chromosome identification, whole chromosome painting, karyotyping and gene mapping