Learn More
Cytiva Nucleotidi fluorescenti Amersham™ CyDye™
Label DNA and RNA probes. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ CyDye™ Fluorescent Nucleotides are optimized for multicolor analysis in microarrays, FISH, chromosome identification, whole chromosome painting, karyotyping, and gene mapping.
Marca:  Cytiva PA53032
Codice prodotto. 10195844
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For labeling DNA and RNA probes especially for multicolor analysis in microarrays, FISH, chromosome identification, whole chromosome painting, karyotyping, and gene mapping. CyDye labeled nucleotides are available in a range of bright, intense colors with narrow emission bands—ideal for multiplexing within a single sample.
  • Low nonspecific binding
  • High photostability
  • High water solubility
  • pH insensitive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CyDyes are a group of bright fluorescent dyes which can be used in genomic and protein research. Cy dye labelled nucleotides exhibit the following properties:
Fluorescent Labeling Reagents
Orange
Cy3-dUTP
250 nmol