Learn More
Cytiva Marcatori colori assortiti di fluorescenza Amersham™ ECL™ Plex
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
120 μl/confezione
500 μL
Dimensione della confezione:
120µL
500µL
Descrizione
- Monitor progress of protein electrophoresis and assess transfer efficiency and molecular weight of blotted proteins without staining
- Enhanced to enable faster and simpler identification of proteins on SDS-polyacrylamide gels
- Ready-to-load
- Provide sharper, more intense bands on gels and blots and have improved band spacing for more accurate molecular weight determination
- Provides fluorescent images using Cy3 and Cy5 channels
Order Info
Ogni confezione da 120 μl è sufficiente per l’utilizzo con almeno 40 minigel (10 x 8 cm) o 20 gel grandi (20 x 20 cm). Ogni confezione da 500 μl è sufficiente per l’utilizzo con almeno 160 minigel (10 x 8 cm) o 80 gel grandi (20 x 20 cm).
Specifica
Specifica
| Descrizione | These fluorescent rainbow markers are for use with the ECL Plex Western blotting detection system. |
| Colore | Multi |
| Product Type | Protein Molecular Weight Marker/Ladder |
| Formulazione | Supplied in 35% Glycerol and sample buffer containing Mercaptoethanesulphonic Acid (MESNA) as reducing agent |
| Da utilizzare con (applicazione) | For quantitative western blots |
| Quantità | 500 μL |
| Requisiti di stoccaggio | -20°C |
| Sufficiente per | 50 Minigel Loadings |