Learn More
Cytiva Marcatori colori assortiti di fluorescenza Amersham™ ECL™ Plex
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
120 μl/confezione
500 μL
Dimensione della confezione:
120µL
500µL
Descrizione
- Monitor progress of protein electrophoresis and assess transfer efficiency and molecular weight of blotted proteins without staining
- Enhanced to enable faster and simpler identification of proteins on SDS-polyacrylamide gels
- Ready-to-load
- Provide sharper, more intense bands on gels and blots and have improved band spacing for more accurate molecular weight determination
- Provides fluorescent images using Cy3 and Cy5 channels
Order Info
Ogni confezione da 120 μl è sufficiente per l’utilizzo con almeno 40 minigel (10 x 8 cm) o 20 gel grandi (20 x 20 cm). Ogni confezione da 500 μl è sufficiente per l’utilizzo con almeno 160 minigel (10 x 8 cm) o 80 gel grandi (20 x 20 cm).
Specifica
Specifica
| Descrizione | These fluorescent rainbow markers are for use with the ECL Plex Western blotting detection system. |
| Colore | Marrone/rosso |
| Product Type | Marcatore colori assortiti di fluorescenza Amersham ECL Plex |
| Formulazione | 120 μl di marcatori colori assortiti di fluorescenza ECL Plex sufficienti per 12 caricamenti minigel, forniti in 35% di glicerolo e tampone campione contenente mercaptoetano sulfonato sodico (MESNA) come agente riducente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blotting quantitativo |
| Quantità | 120 μl/confezione |
| Requisiti di stoccaggio | -20 °C |
| Sufficiente per | 12 Minigel Loadings |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1, 2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hy
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 35.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 32.5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.