Learn More
Cytiva Amersham™ ECL Plex™ Western Blotting Combination Packs
Complete system optimized for fluorescent Western blotting
304.00€ - 330.00€
Specifica
Product Type | Western Blot Kit |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | ECL Plex western blotting system |
Requisiti di stoccaggio | Varies by component |
Includes: Amersham ECL Plex goat-α-mouse IgG-Cy3, 150μg; Amersham ECL Plex goat-α-rabbit IgG-Cy5, 150μg; Amersham ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers, 120μL; 45-001-214: Amersham Protran Premium, 10 × 10cm, 10 sheets or 45-001-215: Hybond LFP 0.2μM PVDF, 20 × 20cm, 3 sheets
Codice del prodotto | Marca | Formulazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formulazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10585545
|
Cytiva
RPN998 |
Contains Cy3, Cy5, Amersham Protran Premium 0.45 NC |
330.00€
1 set |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10449774
|
Cytiva
RPN999 |
Contains Cy3, Cy5, Amersham Hybond LFP 0.2 PVDF |
304.00€
1 set |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Improved formulation of Cy3 conjugates for even lower background
Specifica
Western Blot Kit | |
ECL Plex western blotting system | |
Varies by component |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: cy5 (mono-reactive),sodium azide, nitrocellulose, glycerol,sodium dodecyl sulphate, cy3 (mono-reac