Learn More
Cytiva Reagente di rilevazione Western Blotting Amersham™ ECL™ Prime
Questo reagente di rilevazione consente l'uso di anticorpi primari e secondari a elevata diluizione senza ridurre la sensibilità. Il reagente di rilevazione per blotting Cytiva Lifescience™ Amersham™ ECL™ Prime Western produce un'elevata intensità dei segnali e sensibilità.
Marca: Cytiva RPN2232
Includes: Soluzione A (soluzione di luminol) e soluzione B (soluzione di perossido)
Descrizione
- Stable signal enables multiple exposures and makes reagent suitable for large experimental series
- Provides convenient handling time between detection and completion of experiment
- Optimized for imaging with ImageQuant™ LAS 4000 (CCD-based imaging), Amersham Hybond™ P (PVDF) membranes and compatible with Amersham Hyperfilm™, Amersham Hybond- ECL (nitrocellulose) membranes
- Also compatible with Rainbow™ Molecular Weight Markers and Amersham ECL DualVue™ Western Blotting Markers
Education and research
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Reagente di rilevazione Western Blotting Amersham ECL Prime | |
≈1 pg | |
Soluzione A (soluzione di luminol, 50 ml) e soluzione B (soluzione di perossido, 50 ml) |
Western blotting confermativo o quantitativo e sensibile | |
Membrana da 1000 cm2 | |
Da 2° a 8 °C |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- ECL Prime'
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: trometamol, ethanediol, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 4% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.