Learn More
Cytiva Reagenti di rilevazione Western Blotting Amersham™ ECL™
Per tutti i Western Blotting di routine. Gli agenti di rilevazione per Western Blotting Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ sono i migliori agenti di rilevazione chemioluminescente disponibili sul mercato a livello mondiale, oltre a essere tra quelli maggiormente utilizzati.
Marca: Cytiva RPN2109
187.23 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Detectable on Hyperfilm™ ECL or with CCD imager
- Uses enhanced luminol-based detection which is suitable for all routine Western Blotting
Western Blotting
Specifica
Reagenti di rilevazione Western blotting ECL | |
62.5 ml | |
Rilevazione di 1000 cm2 di membrana | |
Da 2 ° a 8 °C |
Western Blotting di routine | |
≈10 pg | |
62.5 ml reagente rilevazione, 162.5 ml reagente rilevazione 2 |