Learn More
Cytiva Reagenti di rilevazione Western Blotting Amersham™ ECL™
Codice prodotto. 10773577 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
62.5 ml
125 ml
250 ml
375 ml
Sufficiente per:
Rilevazione di 1000 cm2 di membrana
Rilevazione di 2000 cm2 di membrana
Rilevazione di 4000 cm2 di membrana
Rilevazione di 6000 cm2 di membrana
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10773577
Marca: Cytiva RPN2134
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Per tutti i Western Blotting di routine. Gli agenti di rilevazione per Western Blotting Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ sono i migliori agenti di rilevazione chemioluminescente disponibili sul mercato a livello mondiale, oltre a essere tra quelli maggiormente utilizzati.
  • Detectable on Hyperfilm™ ECL or with CCD imager
  • Uses enhanced luminol-based detection which is suitable for all routine Western Blotting
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Reagenti di rilevazione Western blotting ECL
Da utilizzare con (applicazione) Western Blotting di routine
Quantità 375 ml
Sensibilità ≈10 pg
Sufficiente per Rilevazione di 6000 cm2 di membrana
Contenuto kit 375 ml reagente rilevazione, 1375 ml reagente rilevazione 2
Content And Storage Da 2° a 8 °C